Merck
COM448622597
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-(4-aminophenyl)benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.75
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4'-amino[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15NO2.ClH/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12;/h3-10H,2,16H2,1H3;1H
InChI Key
TVEQCKMBIAUZSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0285
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0285