Merck
COM448622538
Combi-Blocks, Inc.
3-(3,5-Dichlorophenyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.58
MDL番号:
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2N.ClH/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(15)6-8;/h1-7H,15H2;1H
InChI Key
ICZPFCOAVHBRNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)