Merck
COM448622531
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.66
MDL番号:
Iupac Name
3'-chloro-4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H7ClFN/c14-12-7-9(5-6-13(12)15)11-4-2-1-3-10(11)8-16/h1-7H
InChI Key
MVUUUJVDXYEMKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0186
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0186
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)