Merck
COM448622508
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-1-methyl-4-(4-nitrophenyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.23
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-methyl-4'-nitro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H10FNO2/c1-9-2-3-11(8-13(9)14)10-4-6-12(7-5-10)15(16)17/h2-8H,1H3
InChI Key
WBYVPGCJHRCXAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0151
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0151
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)