Merck
COM448622289
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H12N4/c13-8-9-5-6-12-11(7-9)14-15-16(12)10-3-1-2-4-10/h5-7,10H,1-4H2
InChI Key
QDCIBDZLIWBJHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0409
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)