Merck
COM448622249
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-1-cyclohexyl-6,7-difluoro-1,2,3-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.15
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-cyclohexyl-6,7-difluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C12H12BrF2N3/c13-8-6-9-12(11(15)10(8)14)18(17-16-9)7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HGNWQMYWHZERSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0359
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0359