Merck
COM448622213
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,2,3-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C9H8FN3/c10-6-1-4-8-9(5-6)13(12-11-8)7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2
InChI Key
APVNCXZNFSZHQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)