Merck
COM448622106
Combi-Blocks, Inc.
1-BOC-7-methylindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-10-6-5-7-11-8-9-15(12(10)11)13(16)17-14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
InChI Key
CLWLUJSRNYWKRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0155
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0155