Merck
COM448621670
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6-fluoro-1-methylbenzoimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.05
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-4-11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12/h2-4H,1H3
InChI Key
KTMVULBZDALTGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1755
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1755
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)