Merck
COM448621597
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-1-propyl-benzoimidazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.58
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-propyl-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11BrN2.ClH/c1-2-5-13-7-12-9-6-8(11)3-4-10(9)13;/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3;1H
InChI Key
XOFBBZYKXVDVKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1639
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)