Merck
COM448620866
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Dimethyl 3-bromo-5-methylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.17
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-N,N,5-trimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-7-4-8(10)6-9(5-7)14(12,13)11(2)3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
SHWGLGYUOLHVGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6456
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)