Merck
COM448620711
Combi-Blocks, Inc.
5-(2,4-Dichlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.06
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO3/c11-5-1-2-6(7(12)3-5)9-8(10(14)15)13-4-16-9/h1-4H,(H,14,15)
InChI Key
GFJOSDQVNCMKER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6238
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6238
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)