Merck
COM448620587
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-4-isopentylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.12
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-isopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13BrN2/c1-7(2)3-4-9-8(10)5-11-6-12-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KCNXLDSTEUTQCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6083
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)