Merck
COM448620524
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.41
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H22O3Si/c1-14(2,3)18(5,6)17-12-9-7-8-11(10-12)13(15)16-4/h7-10H,1-6H3
InChI Key
QTPQDOOFCLYBBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4265
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4265