Merck
COM448620516
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-((4-bromothiophen-2-yl)methyl)piperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2S/c1-16-12(15)9-3-2-4-14(6-9)7-11-5-10(13)8-17-11/h5,8-9H,2-4,6-7H2,1H3
InChI Key
GFLBGPGVKUHLJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4254
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4254