Merck
COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.13
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)