Merck
COM448620180
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2-Nitrophenyl)amino]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-nitroanilino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-6(9(12)13)10-7-4-2-3-5-8(7)11(14)15/h2-6,10H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ICWPKCBMLYYZRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3838
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3838
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)