Merck
COM448620167
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methylphenyl)carbonyl-1-tosylpyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
339.41
MDL番号:
Iupac Name
(4-methylphenyl){1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl}methanone
Inchi Code
1S/C19H17NO3S/c1-14-3-7-16(8-4-14)19(21)17-11-12-20(13-17)24(22,23)18-9-5-15(2)6-10-18/h3-13H,1-2H3
InChI Key
LBXUAWLWBIQOMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)