Merck
COM448619904
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.11
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-fluorophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2S/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI Key
GOWRWGYTXLKMHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3369
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)