Merck
COM448619601
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-N,4-dimethylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.54
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-N,4-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9;/h3-5,10H,1-2H3;1H
InChI Key
PNZGUBHSBZUZGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2873
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)