Merck
COM448619372
Combi-Blocks, Inc.
8-Bromo-5-(trifluoromethoxy)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.05
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-5-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3NO/c11-7-3-4-8(16-10(12,13)14)6-2-1-5-15-9(6)7/h1-5H
InChI Key
KAZNMBQBMIYTGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2439
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)