Merck
COM448619261
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-methoxy-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO3/c1-16-7-3-4-8-9(13)6-11(12(15)17-2)14-10(8)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OTOZREHULJJZJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2268
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)