Merck
COM448619091
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoropyridine-4-boronic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.92
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-pyridinylboronic acid hydrate
Inchi Code
1S/C5H4BF2NO2.H2O/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11;/h1-2,10-11H;1H2
InChI Key
OBPSIAAOXPAATC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)