Merck
COM448618494
Combi-Blocks, Inc.
(4-[2-(Oxan-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenyl)boranediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.17
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H19BO4S/c15-14(16)11-1-3-12(4-2-11)18-9-10-19-13-5-7-17-8-6-13/h1-4,13,15-16H,5-10H2
InChI Key
SPDDQGVIIKXIHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)