Merck
COM448618447
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylbenzothiazole-6-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI Key
FVTHDHCPCNNOAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)