Merck
COM448617947
Combi-Blocks, Inc.
N-sec-Butyl 2-bromobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.14
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-N-(sec-butyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-8(2)13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
PQOASHWPVVMDQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9417
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9417
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)