Merck
COM448617904
Combi-Blocks, Inc.
N'-Cyclohexylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.42
MDL番号:
Iupac Name
N'-(1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C15H22N2O2S/c1-11-9-12(2)15(13(3)10-11)20(18,19)17-16-14-7-5-4-6-8-14/h7,9-10,16-17H,4-6,8H2,1-3H3
InChI Key
HBDCHWFJPLWLSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9120
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)