Merck
COM448617824
Combi-Blocks, Inc.
2-amino-6-bromobenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.49
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2.ClH/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11;/h1-3H,9H2,(H,10,11);1H
InChI Key
DFGBDUKABFDVOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5738
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)