Merck
COM448617567
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Bromocyclohex-3-en-1-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-cyclohexen-1-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H11BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h4,7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
MFZYGUCXBQSIAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5346
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5346