Merck
COM448617500
Combi-Blocks, Inc.
N-t-Butyl 4-bromonaphthamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.2
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-N-(tert-butyl)-1-naphthamide
Inchi Code
1S/C15H16BrNO/c1-15(2,3)17-14(18)12-8-9-13(16)11-7-5-4-6-10(11)12/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
ZXJPHSBFWIQERU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5253
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)