Merck
COM448617430
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-5-(dimethylamino)benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.55
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(dimethylamino)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2.ClH/c1-11(2)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13;/h3-5H,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI Key
IMMCFMLZTZKEEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5158
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5158