Merck
COM448616968
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl 3-bromo-4-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.09
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-N-cyclopropyl-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO/c11-8-5-6(1-4-9(8)12)10(14)13-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,13,14)
InChI Key
JXLIVLFFWYPTJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4612
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4612
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)