Merck
COM448616891
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
Iupac Name
N,N-diethyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
IOVYXBLAGKVAGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)