Merck
COM448616832
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl 2-bromo-5-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.15
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2-bromo-5-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C14H11BrFNO/c15-13-7-6-11(16)8-12(13)14(18)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI Key
BLCODIJJLWFIOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4447
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4447