Merck
COM448616788
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3,5-dibromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.39
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,5-dibromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H5Br2ClO3/c1-14-8(13)3-2-4(9)6(11)5(10)7(3)12/h2,12H,1H3
InChI Key
GZRLWDKMFBMBDE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4399
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)