Merck
COM448616148
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dichloropyridine-5-boronic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.82
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloro-3-pyridinylboronic acid hydrate
Inchi Code
1S/C5H4BCl2NO2.H2O/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11;/h1-2,10-11H;1H2
InChI Key
HCTZUEGBMVMNRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-8492
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-8492