Merck
COM448615759
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-4-pentanoylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.08
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-pentanoylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BO3/c1-3-4-5-12(14)10-6-7-11(13(15)16)9(2)8-10/h6-8,15-16H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
WDIQDPYDEQZENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7050
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)