Merck
COM448615738
Combi-Blocks, Inc.
(4-N-BOC-N-Ethylamino)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.12
MDL番号:
Iupac Name
(4-((tert-butoxycarbonyl)(ethyl)amino)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BNO4/c1-5-15(12(16)19-13(2,3)4)11-8-6-10(7-9-11)14(17)18/h6-9,17-18H,5H2,1-4H3
InChI Key
DPZXYDZCHICUCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7008
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7008