Merck
COM448615527
Combi-Blocks, Inc.
2-Borono-6-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.97
MDL番号:
Iupac Name
2-(dihydroxyboryl)-6-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO5/c1-14-6-4-2-3-5(9(12)13)7(6)8(10)11/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FANBEBZGFTYXKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6462