Merck
COM448615042
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Isopropylthioureido)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.12
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(isopropylamino)carbothioyl]amino}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2S/c1-7(2)12-10(16)13-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-7,14-15H,1-2H3,(H2,12,13,16)
InChI Key
XUTHANAUPCKWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5144
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5144