Merck
COM448614572
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-5-trifluoromethoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.83
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BBrF3O3/c9-6-2-1-4(15-7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
InChI Key
QSBIMKBCXNIDTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3944