Merck
COM448613837
Combi-Blocks, Inc.
2-Isopropylthio-5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.06
MDL番号:
Iupac Name
2-(isopropylsulfanyl)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF3NO2S/c1-5(2)17-8-7(10(15)16)3-6(4-14-8)9(11,12)13/h3-5,15-16H,1-2H3
InChI Key
ZOSAPDINOGIVGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2557
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2557