Merck
COM448613731
Combi-Blocks, Inc.
6-Methylpyridine-2-boronic acid, mono-lithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.88
MDL番号:
Iupac Name
lithium hydrogen 6-methyl-2-pyridinylboronate
Inchi Code
1S/C6H7BNO2.Li/c1-5-3-2-4-6(8-5)7(9)10;/h2-4,9H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
RXQZELBTVQZTFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)