Merck
COM448613314
Combi-Blocks, Inc.
[4-(Cyclopentanesulfonyl)phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.11
MDL番号:
Iupac Name
(4-(cyclopentylsulfonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)17(15,16)10-3-1-2-4-10/h5-8,10,13-14H,1-4H2
InChI Key
UXPQPYAEXRTCAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0623
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0623