Merck
COM448613089
Combi-Blocks, Inc.
(6-Chloroquinolin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.42
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloroquinolin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-6-1-2-9-7(5-6)8(10(13)14)3-4-12-9/h1-5,13-14H
InChI Key
WLGIDSVNUPMIFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)