Merck
COM448613070
Combi-Blocks, Inc.
(1-tert-Butyl-3-methylpyrazol-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.03
MDL番号:
Iupac Name
(1-(tert-butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H15BN2O2/c1-6-7(9(12)13)5-11(10-6)8(2,3)4/h5,12-13H,1-4H3
InChI Key
JEDJBZRBYLNSJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0337
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)