Merck
COM448612947
Combi-Blocks, Inc.
1-[(3-Nitrophenyl)methyl]piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-nitrobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-14(16)12-6-4-5-11(9-12)10-13-7-2-1-3-8-13/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2
InChI Key
LRYVKFIOQOXESJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6010
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6010