Merck
COM448612460
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-amino-3-(cyclopropylamino)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(cyclopropylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-11(14)7-2-5-9(12)10(6-7)13-8-3-4-8/h2,5-6,8,13H,3-4,12H2,1H3
InChI Key
GOCXYNHJJAUVFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3339
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3339
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)