Merck
COM448611963
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-5-butoxy-2-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.13
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-butoxy-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O3/c1-2-3-4-16-10-6-8(12)9(13(14)15)5-7(10)11/h5-6H,2-4,12H2,1H3
InChI Key
MGECGULQZHLGPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2592
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2592