Merck
COM448611962
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-5-isopropoxy-2-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.1
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-isopropoxy-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O3/c1-5(2)15-9-4-7(11)8(12(13)14)3-6(9)10/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI Key
OJJABBOIPJKWDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2591
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)